Learn More
Solution de Litmus, pure, qualité indicatrice, Fisher Chemical Code produit.: 11403633
Ajouter au panier
Solution de Litmus, pure, qualité indicatrice, Fisher Chemical
Code produit. 11403633
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Code produit. 11403633
Marque: Fisher Chemical L/2500L/17
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution de Litmus, pure, qualité indicatrice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 131528
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide
Identifiant produit
  • Litmus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de Litmus, pure, qualité indicatrice, Fisher Chemical >