Spécification
CAS | 1393-92-6 |
Numéro MDL | 131528 |
Conditionnement | Cuve en verre |
Couleur | Bleu |
Quantité | 25 g |
Forme physique | Solide |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Litmus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Litmus, pur, indicateur de niveau, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu