Learn More
Carbonate de lithium, 99,99 % (base de métaux excepté le Ca), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Code produit.: 11306817
Carbonate de lithium, 99,99 % (base de métaux excepté le Ca), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11306817
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Code produit. 11306817
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010734.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Stainless Steel powder is employed in pharmaceuticals, marine applications, architectural applications, medical implants, including pins, screws and orthopaedic implants like total hip and knee replacements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-13-2
Formule moléculaire CLi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Numéro MDL MFCD00011084
Clé InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
CID PubChem 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1310°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Lithium carbonate
Point de fusion 723°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (Metals basis excluding Ca)
Informations sur la solubilité Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
Nom IUPAC carbonate de dilithium
Poids de la formule 73.9
Odeur Odorless
Aspect White powder
Densité 2.11
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT26K039 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number010734.18,010734.30,010734.XK.1,010734.XK.2,010734.A1
Numéro de lotZ18J040 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2024 Catalog Number010734.18,010734.30,010734.XK.1,010734.XK.2,010734.A1
Numéro de lotY02I033 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number010734.18,010734.30,010734.XK.1,010734.XK.2,010734.A1
Numéro de lotQ27J011 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/05/2023 Catalog Number010734.30
Numéro de lotR23I048 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/06/2022 Catalog Number010746.06,010734.18,010734.30,010734.XK.2,010734.A1
Nom du produit
Carbonate de lithium, 99,99 % (base de métaux excepté le Ca), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >