Learn More
Carbonate de lithium, 99,999 %, (à base de métaux à l’état de traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium carbonate |
Point de fusion | 720.0°C |
Note relative au nom | Extra Pure |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
Formule linéaire | Li2CO3 |
Fieser | 01,606; 03,183; 04,192; 05,396 |
Merck Index | 15, 5583 |
Afficher plus |
Nom du produit
Carbonate de lithium, 99,999 %, (à base de métaux à l’état de traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu