Learn More
Carbonate de lithium, 99,99 % (base de métaux excepté le Ca), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Description
Stainless Steel powder is employed in pharmaceuticals, marine applications, architectural applications, medical implants, including pins, screws and orthopaedic implants like total hip and knee replacements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1310°C (decomposition) |
Nom chimique ou matériau | Lithium carbonate |
Point de fusion | 723°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.998% (Metals basis excluding Ca) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol. |
Nom IUPAC | carbonate de dilithium |
Poids de la formule | 73.9 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
T26K039 | Certificat d’analyse | 07/08/2024 | 010734.18,010734.30,010734.XK.1,010734.XK.2,010734.A1 |
Z18J040 | Certificat d’analyse | 11/01/2024 | 010734.18,010734.30,010734.XK.1,010734.XK.2,010734.A1 |
Y02I033 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 010734.18,010734.30,010734.XK.1,010734.XK.2,010734.A1 |
R23I048 | Certificat d’analyse | 01/06/2022 | 010746.06,010734.18,010734.30,010734.XK.2,010734.A1 |
R06H040 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 010746.06,010734.18,010734.30,010734.XK.2,010734.A1 |