Learn More
Acétate de lithium dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11409046
Acétate de lithium dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409046
1000 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Code produit. 11409046
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17921.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Lithium acetate dihydrate is used as a buffer component in the modified ninhydrin reagent for amino analysis by ion-exchange chromatography. It is used as a catalyst in organic reactions, alkyd resin and acrylic polymer production and as an anticorrosion agent in molding polyphenylene sulfide resins as well as in the separation of saturated and unsaturated fatty acids. In the pharmaceutical industry, it is utilized for the preparation of diuretics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de lithium dihydraté est utilisé comme composant tampon dans le réactif de ninhydrine modifié pour l’analyse des aminos par chromatographie par échanges d’ions. Il est utilisé comme catalyseur dans les réactions organiques, la production de résines alkydes et de polymères acryliques et comme agent anticorrosion dans le moulage des résines de sulfure de polyphénylène, ainsi que dans la séparation des acides gras saturés et non saturés. Dans l’industrie pharmaceutique, il est utilisé pour la préparation des diurétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6108-17-4
Formule moléculaire C2H7LiO4
Poids moléculaire (g/mol) 102.014
Numéro MDL MFCD00066949
Clé InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23666338
Nom IUPAC lithium ; acétate ; dihydraté
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetate dihydrate
Point de fusion 54°C to 57°C
Densité 1.3
Quantité 1000 g
Beilstein 3564320
Merck Index 14,5521
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 102.01 (65.98 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253643 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2025 Catalog NumberA17921.0B,A17921.30
Numéro de lot10242868 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2022 Catalog NumberA17921.0B,A17921.30
Numéro de lot10194367 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17921.0B,A17921.30
Numéro de lot10236318 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17921.0B,A17921.30
Numéro de lot10135699 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17921.0B,A17921.30
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium acetate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium acetate dihydrate
Nom du produit
Acétate de lithium dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >