Learn More
Acétate de lithium dihydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium acetate dihydrate |
Point de fusion | 56°C to 58°C |
Note relative au nom | 98% |
Couleur | Blanc |
pH | 7.5 to 9.5 (5% soln.) |
Forme physique | Poudre cristalline et morceaux adhérents |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | CH3CO2Li·2H2O |
Beilstein | 02, 107 |
Afficher plus |
Nom du produit
Acétate de lithium dihydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu