Learn More
Acétate de lithium dihydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10730901
Acétate de lithium dihydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10730901
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10730901
Marque: Thermo Scientific Acros 199842500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6108-17-4
Formule moléculaire C2H3LiO2·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 102.02
Numéro MDL MFCD00066949
Clé InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23666338
Nom IUPAC lithium ; acétate ; dihydraté
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetate dihydrate
Point de fusion 56°C to 58°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.5 (5% soln.)
Forme physique Poudre cristalline et morceaux adhérents
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3CO2Li·2H2O
Beilstein 02, 107
Merck Index 15, 5577
Informations sur la solubilité Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water,215g/L ethanol
Poids de la formule 102.02
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467555 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number10450861,199842500,199840010
Numéro de lotA0397450 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number199842500,199840010
Numéro de lotA0396806 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number199842500,199840010
Numéro de lotA0401880 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number199842500,199840010
Numéro de lotA0394314 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number199842500,199840010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium acetate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetate, lithium, dihydrate, Acetic acid, lithium salt
Nom du produit
Acétate de lithium dihydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >