missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Module de lumière blanc froid 6 500 K + blanc chaud 2 700 K
Barrettes de lumière DEL disposées sur les parois latérales de l’intérieur
Marque: Memmert™ HPP260ecoT8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 6 resp. 8 barrettes de lumière blanc froid alternantes et 5 resp
- 7 barrettes de lumière blanc chaud
- Sur les parois latérales de l’intérieur
- Variation de l’intensité contrôlée par le programme de 0 à 100 % (par incréments de 1 %)
- Programmation de la rampe en combinaison avec la température et l’humidité
- Uniquement avec TwinDISPLAY ; pas en combinaison avec les ports d’entrée F6, F7, D8
Spécification
Blanc | |
HPP260eco |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Memmert™ Module de lumière blanc froid 6 500 K + blanc chaud 2 700 K > HPP260eco
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu