Learn More
Memmert™ Module de lumière blanc froid 6 500 K + blanc chaud 2 700 K
Barrettes de lumière DEL disposées sur les parois latérales de l’intérieur
Brand: Memmert™ HPP110ECOT8
This item is not returnable.
View return policy
Description
- 6 resp. 8 barrettes de lumière blanc froid alternantes et 5 resp
- 7 barrettes de lumière blanc chaud
- Sur les parois latérales de l’intérieur
- Variation de l’intensité contrôlée par le programme de 0 à 100 % (par incréments de 1 %)
- Programmation de la rampe en combinaison avec la température et l’humidité
- Uniquement avec TwinDISPLAY ; pas en combinaison avec les ports d’entrée F6, F7, D8
Specifications
Blanc | |
HPP110eco |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Memmert™ Module de lumière blanc froid 6 500 K + blanc chaud 2 700 K > HPP110eco
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction