Learn More
Applied Biosystems™ Standard Calibration Install Kit, 96-well
Ce kit est utilisé pour la maintenance de votre système 7 avec bloc à 96 puits.
Marque:  Applied Biosystems™ 4432488
1677.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12343583
  • 3050.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes:
  • 1 plaque d’étalonnage de fond
  • 1 plaque d’étalonnage ROI
  • 6 plaques d’étalonnage spectral avec FAM™
  • SYBR™ Vert I
  • Étalons de colorant VIC™  NED™  TAMRA™  et ROX™ 
  • 2 plaques d’étalonnage de normalisation
  • 1 plaque de vérification de l’instrument RNase P
Description
Description
Il comprend des plaques de calibrage pour effectuer un calibrage spectral avec les colorants FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, NED™, des plaques pour effectuer un calibrage de région d’intérêt (ROI), un calibrage de normalisation et pour exécuter une vérification RNase P. Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations des colorants pour votre ViiA™ 7 System amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien des instruments pour obtenir des instructions complètes.
Informations sur la commande
Conserver le kit entre -5° et 30°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Inclut :
• 1 plaque d’étalonnage de fond
• 1 plaque d’étalonnage ROI
• 6 plaques d’étalonnage spectral avec FAM, SYBR™ Green , étalons de colorant VIC, NED, TAMRA et ROX
• 2 plaques d’étalonnage de normalisation
• 1 plaque de vérification de l’instrument RNase P.
Stocker le kit entre -5 et -30°C.
Kit d’installation d’étalonnage
1 kit
Système QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7
PCR en temps réel (qPCR)
Étalonnage spectral