Learn More
Pyrex™ Burette automatique de classe AS Labware
Burette automatique de classe AS Pyrex™ Labware, fabriquée à partir de verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques, avec graduations en émail blanc.
Marque: Pyrex™ 3296/02AS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mise à zéro automatique
- Fonctionnement simple : pour remplir la burette, appliquer une légère pression positive sur le bras latéral inférieur et pour remettre à zéro, relâcher la pression pour permettre à l’excédent de liquide de revenir dans le flacon
- Burettes en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
- Graduations en émail blanc
- Robinet d’arrêt à clé en PTFE à alésage de 1,5 mm
- Les burettes et les accessoires doivent être commandés séparément
Spécification
Graduations de 0,02 ml, tolérance de ± 0,02 ml | |
Verre borosilicaté | |
Burette | |
10 mL |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pyrex™ Burette automatique de classe AS Labware > Volume : 10 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu