Learn More
Applied Biosystems™ TAMRA™ Dye Calibration Plate, Fast 96-well
Utilisé pour maintenir votre instrument de PCR en temps réel avec bloc Fast 96-puits.
Marque:  Applied Biosystems™ 4432632
Code produit. 15860403
  • 239.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’étalonnage du colorant doit s’effectuer après le changement de la lampe. Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre instrument pour tout savoir sur son utilisation.
L’étalonnage du colorant doit s’effectuer après le changement de la lampe. Voir le guide de l’utilisateur de l’instrument pour les instructions complètes.
Informations sur la commande
Expédition sur glace sèche ; conserver au congélateur (entre -5° et -30°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver à –20°C ± 5°C.
Système ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx
PCR en temps réel (qPCR)
1 x 96-well plate
TAMRA™, TAMRA™
Plaque d’étalonnage du colorant
Glace carbonique
Étalonnage spectral
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2401070 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number4432632
Numéro de lot2403071 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number4432632
Numéro de lot2409073 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number4432632
Numéro de lot2406072 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2024 Catalog Number4432632
Numéro de lot2311067 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/12/2023 Catalog Number4432632
Nom du produit
Applied Biosystems™ TAMRA™ Dye Calibration Plate, Fast 96-well > Plaque 1 x 96 puits
Réservé à un usage diagnostique in vitro.