Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager System with UV Light Base
Système d’imagerie personnel pour la documentation et l’analyse des gels d’agarose et des cassettes E-Gel™
Marque: Invitrogen™ 4466611
Includes: 1 capot de caméra de l’imageur E-Gel, 1 base lumineuse UV pour imageur E-Gel, 1 progiciel pour imageur E-Gel, 1 logiciel Gel Quant Express permettant l’utilisation d’un dongle USB, 1 diffuseur lumineux pour l’iBase de l’E-Gel
Requires : Configuration minimale requise pour GelCapture et Gel Quant Express : Processeur : Mémoire Intel™ Core™2 Duo 1,8 GHz : 1 Go de RAM ; SE : Windows™ XP Professionnal SP3 (version anglaise) ou Windows™ 7 Professionnal (version anglaise) : doivent disposer des droits d’administrateur pour l’installation Écran : Résolution minimale de 24 x 786 ; USB : port USB 2.0 pour clé logicielle
Description
Chaque système E-Gel Imager comprend un capot de caméra compact et élégant et une ou plusieurs bases interchangeables ainsi que deux puissants programmes logiciels.
- Capture des images nettes et riches grâce à l’appareil photo de qualité scientifique intégré
- Capture des images de gel en temps réel, même lors du démarrage
- Analyse les images de gel à l’aide du puissant logiciel Gel Quant Express
- Caméra puissante et compacte de qualité scientifique
- Le capot de caméra de l’E-Gel Imager est un moteur au cœur du système E-Gel Imager doté d’une caméra haute résolution de qualité scientifique
- Capture des images de gel robustes avec une plage dynamique et une sensibilité maximales
- La base lumineuse UV est la plus recommandée pour le bromure d’éthidium et la base lumineuse bleue peut être utilisée pour de nombreux colorants SYBR™ comme le colorant SYBR Safe.
- Compatibilité du gel : Gels d’agarose, E-Gel™, E-Gel™ 96 ; marquage ou colorant : Qdot™ 625, SYBR™
- Deux puissants outils logiciels fournis avec le système E-Gel Imager, GelCapture et Gel Quant Express
- GelCapture vous permet d’ajuster la sensibilité et les paramètres d’exposition pour capturer l’image parfaite du gel
- Des manipulations de base de l’image parfaite, telles que l’inversion ou la coloration des pixels, peuvent être effectuées
- Le logiciel Gel Quant Express permet la quantification et l’analyse via l’analyse de gel 1D ou le mode express
- GelCapture peut être téléchargé et exécuté sur n’importe quel PC, tandis que Gel Quant Express nécessite un dongle USB pour fonctionner
- Des dongles USB supplémentaires peuvent être achetés pour utiliser Gel Quant Express sur plusieurs PC simultanément
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Spécification
1 capot de caméra de l’E-Gel™ Imager. 1 base lumineuse UV pour E-Gel™ Imager 1 progiciel pour E-Gel™ Imager. 1 logiciel Gel Quant Express permettant l’utilisation d’un dongle USB. 1 diffuseur de lumière E-Gel Imager. 1 filtre universel pour E-Gel Imager. À conserver à température ambiante. |
|
E-Gel™, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96, gels d’agarose | |
Système imageur avec base de lumière UV | |
Imageur E-Gel™ |
Imageur E-Gel™ | |
E-Gel™ | |
Bromure d’éthidium |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.