Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants caréné LH-4000W 8 x 500 ml
Prenez en charge de nombreuses applications de traitement des échantillons sans avoir besoin de modifier les protocoles existants.
180.90€ - 11658.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Thermo Scientific à grande capacité Sorvall série RC 4, Cryofuge 5500i et Multifuge 4
Biocontainment Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
12464060
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75006421
Bouchon hermétique
191.96€
2 pièces
10447453
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75006436
Godet pour poche de sang double
3065.25€
1 pièce
10250262
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75006476
Rotor swing-out
11658.00€
1 pièce
10789774
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75006477
Rotor à godets
778.88€
1 pièce
10714844
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75006478
Godet à double centrifugation
790.94€
1 pièce
10305473
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75006479
Couvercle pour nacelle
274.37€
2 pièces
10089412
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75006486
Adaptateur pour microplaques
180.90€
1 pièce
Description
Description
Prenez en charge de nombreuses applications de traitement des échantillons sans avoir besoin de modifier les protocoles existants grâce au rotor à godets oscillants caréné Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml. Faites votre choix entre les godets ronds, les godets DoubleSpin™ et les godets pour poches de sang doubles avec une large gamme d'adaptateurs disponibles offrant une capacité flexible allant de 1,5 à 250 ml.
Informations de commande :
Nacelles, couvercles de confinement biologique et nacelles DoubleSpin vendus séparément ; corps du rotor (75006476) et composants à commander pour compléter le système. Les adaptateurs pour tubes et l’adaptateur pour microplaques pour les nacelles DoubleSpin sont également disponibles séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i
Spécification
Spécification
Centrifugeuses Thermo Scientific à grande capacité Sorvall série RC 4, Cryofuge 5500i et Multifuge 4
Oui
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants caréné LH-4000W 8 x 500 ml