Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants caréné LH-4000W 8 x 500 ml
Code produit. 10250262 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Adaptateur pour microplaques
Bouchon hermétique
Couvercle pour nacelle
Godet pour poche de sang double
Godet à double centrifugation
Rotor swing-out
Rotor à godets
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10250262
Marque: Thermo Scientific™ 75006476
Prenez en charge de nombreuses applications de traitement des échantillons sans avoir besoin de modifier les protocoles existants.
Prenez en charge de nombreuses applications de traitement des échantillons sans avoir besoin de modifier les protocoles existants grâce au rotor à godets oscillants caréné Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml. Faites votre choix entre les godets ronds, les godets DoubleSpin™ et les godets pour poches de sang doubles avec une large gamme d'adaptateurs disponibles offrant une capacité flexible allant de 1,5 à 250 ml.
Informations de commande :
Nacelles, couvercles de confinement biologique et nacelles DoubleSpin vendus séparément ; corps du rotor (75006476) et composants à commander pour compléter le système. Les adaptateurs pour tubes et l’adaptateur pour microplaques pour les nacelles DoubleSpin sont également disponibles séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à godets oscillants LH-4000 W
Matériau Corps du rotor en acier inoxydable, godet en aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 8 x 500 mL
FCR max. 5,480 ×g
Vitesse max. 4 400 tr/min
Rayon (métrique) 2215 mm
Rayon (métrique) Min. 88 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses à grande capacité Sorvall série RC 4, Cryofuge 5500i et Multifuge 4
Angle 90°
FCR min. 1,903 ×g
Biocontainment Oui