Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants caréné LH-4000W 8 x 500 ml
Code produit. 12464060 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Adaptateur pour microplaques
Bouchon hermétique
Couvercle pour nacelle
Godet pour poche de sang double
Godet à double centrifugation
Rotor swing-out
Rotor à godets
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 12464060
Marque: Thermo Scientific™ 75006421
Prenez en charge de nombreuses applications de traitement des échantillons sans avoir besoin de modifier les protocoles existants.
Prenez en charge de nombreuses applications de traitement des échantillons sans avoir besoin de modifier les protocoles existants grâce au rotor à godets oscillants caréné Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml. Faites votre choix entre les godets ronds, les godets DoubleSpin™ et les godets pour poches de sang doubles avec une large gamme d'adaptateurs disponibles offrant une capacité flexible allant de 1,5 à 250 ml.
  • Capacité : 8 × 500 ml (4 l)
  • Vitesse / FCR max. : 4 400 tr/min/5480 x g
Informations de commande :
Nacelles, couvercles de confinement biologique et nacelles DoubleSpin vendus séparément ; corps du rotor (75006476) et composants à commander pour compléter le système. Les adaptateurs pour tubes et l’adaptateur pour microplaques pour les nacelles DoubleSpin sont également disponibles séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Cryofuge 5500i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Bouchon hermétique
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Thermo Scientific à grande capacité Sorvall série RC 4, Cryofuge 5500i et Multifuge 4
Biocontainment Oui