Learn More
BINDER™ Barres lumineuses à LED
Barres lumineuses à LED - Ensemble d’extension composé de 2 pièces, matériel de fixation : clips. Pour étendre le kit de base de barres lumineuses
319.00€ - 680.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Type | Éclairage |
À utiliser avec (application) | Extension de l’ensemble de barres lumineuses de base |
Comprend | 2 unités |
Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15705663
|
BINDER™
8012-1718 |
90 cm |
680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15785653
|
BINDER™
8012-1716 |
30 cm |
319.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15795653
|
BINDER™
8012-1717 |
50 cm |
413.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Kit d’extension comportant 2 pièces
- Matériel de fixation : clips
- Pour étendre l’ensemble de barres lumineuses de base
Spécification
Verre | |
Extension de l’ensemble de barres lumineuses de base | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Éclairage | |
2 unités | |
100/240 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Barres lumineuses à LED