Learn More
BINDER™ Barres lumineuses à LED
Code produit. 15795653 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 cm
50 cm
90 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15795653
Marque: BINDER™ 80121717
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Barres lumineuses à LED - Ensemble d’extension composé de 2 pièces, matériel de fixation : clips. Pour étendre le kit de base de barres lumineuses
  • Kit d’extension comportant 2 pièces
  • Matériel de fixation : clips
  • Pour étendre l’ensemble de barres lumineuses de base
Spécification
Description Barres lumineuses à LED - Kit d’extension 500, longueur 50 cm, kit d’extension composé de 2 pièces, matériel de fixation : clips. Pour étendre le kit de base de barres lumineuses
À utiliser avec (équipement) Chambres BINDER des séries KBF, KMF, KBF-S, KT 115, KT 170, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720
Matériau Verre
Type Éclairage
À utiliser avec (application) Extension de l’ensemble de barres lumineuses de base
Comprend 2 unités
Longueur (métrique) 50 cm
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz