Learn More
BINDER™ Barres lumineuses à LED
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 cm
50 cm
90 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Kit d’extension comportant 2 pièces
- Matériel de fixation : clips
- Pour étendre l’ensemble de barres lumineuses de base
Spécification
Spécification
| Description | Barres lumineuses à LED - Kit d’extension 900, longueur 90 cm, kit d’extension composé de 2 pièces, matériel de fixation : clips. Pour étendre le kit de base de barres lumineuses |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER KB 400, KB 720, KB ECO720, KB ECO 1020, KBF-S 720, KBF-S 1020, KBF-S ECO 720, KBF-S ECO 1020, KBF 720, KBF 1020, KMF 720 |
| Matériau | Verre |
| Type | Éclairage |
| À utiliser avec (application) | Extension de l’ensemble de barres lumineuses de base |
| Comprend | 2 unités |
| Longueur (métrique) | 90 cm |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Tension | 100/240 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |