Learn More
Plomb, +99 %, granulaire, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10062920
Plomb, +99 %, granulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10062920
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10062920
Marque: Thermo Scientific Acros 222625000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Gris
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 327.4°C
Point d’ébullition 1740.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Pb
Quantité 500 g
Fieser 02,233
Merck Index 15, 5451
Poids de la formule 207.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Granulés
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467759 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number222621000,222625000
Numéro de lotA0458146 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2023 Catalog Number222621000,222625000
Numéro de lotA0457700 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2023 Catalog Number222621000,222625000
Numéro de lotA0414091 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/05/2022 Catalog Number222621000,222625000
Numéro de lotA0393746 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/08/2020 Catalog Number222621000,222625000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Nom du produit
Plomb, +99 %, granulaire, Thermo Scientific Chemicals >