Learn More
Poudre de plomb, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11396687
Poudre de plomb, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396687
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Code produit. 11396687
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000942.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Noir à gris
Aspect Gray to black powder
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Quantité 500 g
Dimensions de la maille -200 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP06L030 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number000942.22,000942.A3,000942.36
Numéro de lotZ18J038 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2024 Catalog Number000942.22,000942.A3,000942.36
Numéro de lotM09J012 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2023 Catalog Number00678.18,000942.22,000942.A3,000942.36
Numéro de lotN05G017 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/12/2022 Catalog Number00678.18,000942.22,000942.A3,000942.36
Numéro de lotZ14G068 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number00678.18,000942.22,000942.A3,000942.36
Nom du produit
Poudre de plomb, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >