Learn More
Poudre de plomb, 200 mailles, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11391278
Poudre de plomb, 200 mailles, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391278
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Code produit. 11391278
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010223.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Noir à gris
Aspect Gray to black powder
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Quantité 250 g
Dimensions de la maille -200 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP06L030 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2025 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
Numéro de lotZ18J038 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2024 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
Numéro de lotQ06J031 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
Numéro de lotM09J012 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2023 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
Numéro de lotP22F007 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Poudre de plomb, 200 mailles, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >