Learn More
Gilac™ Seau Rond Anse Inox
Seau alimentaire. Très résistant.
20.15€ - 25.00€
Spécification
Type de produit | Industrial Bucket |
---|---|
Graduations | Yes |
Matériau | LDPE |
Matériau de la poignée | Steel |
Température (métrique) | -15°C to +60°C |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11738511
|
Gilac™
G615021 |
Blanc |
22.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11722525
|
Gilac™
G615034 |
Rouge |
20.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742525
|
Gilac™
G615128 |
Blue |
24.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11752525
|
Gilac™
G615134 |
Red |
24.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11748511
|
Gilac™
G615121 |
White |
25.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Seau alimentaire
- Très résistant
- Jupe d'usure garantissant une grande longévité au produit
- Polyéthylène basse densité pour une grande durabilité
- Anse Inox
- Les dimensions extérieures sont indiquées anse comprise
Spécification
Industrial Bucket | |
LDPE | |
-15°C to +60°C |
Yes | |
Steel |