Learn More
Gilac™ Seau Rond Anse Inox
Seau alimentaire. Très résistant.
Marque: Gilac™ G615034
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Seau alimentaire
- Très résistant
- Jupe d'usure garantissant une grande longévité au produit
- Polyéthylène basse densité pour une grande durabilité
- Anse Inox
- Les dimensions extérieures sont indiquées anse comprise
Spécification
Panier industriel | |
PEBD | |
Rouge | |
Acier | |
12.2 in. | |
1 de chaque | |
280 mm |
Yes | |
2.6 gal. | |
310 x 280 x 280 mm | |
11 in. | |
310 mm | |
11 in. |