Learn More
Gilac™ Seau Rond Anse Inox
Seau alimentaire. Très résistant.
Marque: Gilac™ G615128
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Seau alimentaire
- Très résistant
- Jupe d'usure garantissant une grande longévité au produit
- Polyéthylène basse densité pour une grande durabilité
- Anse Inox
- Les dimensions extérieures sont indiquées anse comprise
Spécification
Industrial Bucket | |
Yes | |
3.4 gal. | |
12 in. | |
Steel | |
310 mm | |
345 mm | |
-15°C to +60°C | |
305 mm |
13 L | |
LDPE | |
Blue | |
305 mm | |
12.2 in. | |
13.6 in. | |
5°F to 140°F | |
12 in. |