Learn More
Vitlab™ Flacons compte-gouttes en PEBD
Utilisez ces flacons compte-gouttes en PEBD Vitlab™ transparents pour – la conservation, le stockage et la distribution et utilisez l’embout fin et extra long pour une distribution précise.
77.75€ - 101.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PEBD |
Bouche | Étroit |
Type de produit | Flacon compte-gouttes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15223009
|
Vitlab™
94587 |
50 ml |
77.75€
24 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15243009
|
Vitlab™
94687 |
100 ml |
84.50€
24 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15263009
|
Vitlab™
94987 |
250 ml |
101.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Flacons à col étroit
- En PEBD
- Transparent
- Avec insert compte-gouttes
- Bouchon à vis en PEBD
- Embout extra long et fin
Spécification
Transparent | |
PEBD | |
Étroit | |
Flacon compte-gouttes |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vitlab™ Flacons compte-gouttes en PEBD