Learn More
Vitlab™ Flacons compte-gouttes en PEBD
Code produit. 15243009
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Code produit. 15243009
Marque: Vitlab™ 94687
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons compte-gouttes en PEBD Vitlab™ transparents pour – la conservation, le stockage et la distribution et utilisez l’embout fin et extra long pour une distribution précise.
  • Flacons à col étroit
  • En PEBD
  • Transparent
  • Avec insert compte-gouttes
  • Bouchon à vis en PEBD
  • Embout extra long et fin
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Transparent
Matériau PEBD
Nb par paquet 24Pack
Quantité 24/boîte
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 142 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Diamètre (métrique) 43 mm
Type de bouchon Câblage