Learn More
Vitlab™ Flacons compte-gouttes en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Description
- Flacons à col étroit
- En PEBD
- Transparent
- Avec insert compte-gouttes
- Bouchon à vis en PEBD
- Embout extra long et fin
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PEBD |
| Nb par paquet | 12/boîte |
| Quantité | 12Pack |
| Bouche | Étroit |
| Hauteur (métrique) | 183 mm |
| Type de produit | Flacon compte-gouttes |
| Diamètre (métrique) | 58 mm |