Learn More
KGW Isotherm™ Flacon Dewar en aluminium
Marque:  KGW Isotherm™ 1029
Code produit. 10037750
  • 174.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Clips à ressort
80mm
350mm
Couvercle
1 200 ml
Aluminium
Bleu
Technique de laboratoire, technique médicale
395mm
Verre borosilicaté
67mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
KGW Isotherm™ Flacon Dewar en aluminium > Capacité : 1200 ml