Learn More
LCL161, MedChemExpress
MedChemExpress LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
167.40€ - 803.25€
Spécification
Nom chimique ou matériau | LCL161 |
---|---|
CAS | 1005342-46-0 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C26H33FN4O3S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16429167
![]() |
Medchem Express
HY-15518 |
5 mg |
167.40€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16426598
![]() |
Medchem Express
HY-15518 |
10 mg |
217.35€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16452687
![]() |
Medchem Express
HY-15518 |
50 mg |
502.20€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15590593
![]() |
Medchem Express
HY-15518 |
100 mg |
803.25€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.Spécification
LCL161 | |
Blanc | |
C26H33FN4O3S | |
C[C@H](NC)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C3=NC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)=CS3)CCC2)=O)=O | |
500.63 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
1005342-46-0 | |
Research | |
DMSO : 100 mg/mL (199.75 mM; Need ultrasonic) | |
500.63 | |
98.65% | |
Solid |
Sécurité et traitement
H302
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.