Learn More
LCL161, MedChemExpress
MedChemExpress LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
Marque: Medchem Express HY-15518
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.Spécification
LCL161 | |
Blanc | |
C26H33FN4O3S | |
DMSO : 100 mg/mL (199.75 mM; Need ultrasonic) | |
500.63 | |
98.65% | |
Solid |
1005342-46-0 | |
Research | |
100 mg | |
C[C@H](NC)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C3=NC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)=CS3)CCC2)=O)=O | |
500.63 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
LCL161, MedChemExpress