Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Les anticorps secondaires spécifiques aux espèces marquées au Tb sont disponibles dans la boîte à outils LanthaScreen™ des réactifs de dosage pour faciliter le développement de dosages internes autour de plusieurs catégories cibles et formats de dosage.
3250.00€ - 12610.00€
Spécification
Contenu et stockage | Store in freezer (-5°C to -30°C). |
---|---|
Conjugué | Chélates de lanthanide, Terbium (Tb) |
Réactivité | Lapin |
Conditions d’expédition | Dry Ice |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11513527
|
Invitrogen™
PV3773 |
25 μg |
3250.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10216262
|
Invitrogen™
PV3775 |
1 mg |
12610.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Les anticorps secondaires spécifiques aux espèces marquées au Tb sont disponibles dans la boîte à outils LanthaScreen™ des réactifs de dosage pour faciliter le développement de dosages internes autour de plusieurs catégories cibles et formats de dosage.
- Les anticorps secondaires marqués au Tb se lient à leurs IgG d’espèces correspondantes avec des Kd apparentes nanomolaires faibles et montrent une réactivité croisée négligeable avec les IgG d’autres espèces.
- Chaque anticorps anti-espèces marqué au Tb est fourni avec une IgG marquée à la fluorescéine correspondante en tant que contrôle positif.
- Dans un dosage de kinase utilisant le réactif générique d’anticorps marqué au Tb, l’anticorps primaire anti-phosphopeptide n’est pas marqué.
- L’étape de détection est réalisée par l’ajout de l’anticorps secondaire marqué au Tb.
- Cette approche peut être appliquée à d’autres catégories cibles et formats de dosage.
Spécification
Store in freezer (-5°C to -30°C). | |
Chélates de lanthanide, Terbium (Tb) | |
Lapin | |
Dry Ice |