Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Les anticorps secondaires spécifiques aux espèces marquées au Tb sont disponibles dans la boîte à outils LanthaScreen™ des réactifs de dosage pour faciliter le développement de dosages internes autour de plusieurs catégories cibles et formats de dosage.
Marque: Invitrogen™ PV3775
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les anticorps secondaires spécifiques aux espèces marquées au Tb sont disponibles dans la boîte à outils LanthaScreen™ des réactifs de dosage pour faciliter le développement de dosages internes autour de plusieurs catégories cibles et formats de dosage.
- Les anticorps secondaires marqués au Tb se lient à leurs IgG d’espèces correspondantes avec des Kd apparentes nanomolaires faibles et montrent une réactivité croisée négligeable avec les IgG d’autres espèces.
- Chaque anticorps anti-espèces marqué au Tb est fourni avec une IgG marquée à la fluorescéine correspondante en tant que contrôle positif.
- Dans un dosage de kinase utilisant le réactif générique d’anticorps marqué au Tb, l’anticorps primaire anti-phosphopeptide n’est pas marqué
- L’étape de détection est réalisée par l’ajout de l’anticorps secondaire marqué au Tb
- Cette approche peut être appliquée à d’autres catégories cibles et formats de dosage.
Spécification
Store in freezer (-5°C to -30°C). | |
Lapin | |
Chélates de lanthanide, Terbium (Tb) |
1 mg | |
Dry Ice | |
LanthaScreen™ |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit > 1 mg