Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Les anticorps secondaires spécifiques aux espèces marquées au Tb sont disponibles dans la boîte à outils LanthaScreen™ des réactifs de dosage pour faciliter le développement de dosages internes autour de plusieurs catégories cibles et formats de dosage.
Marque:  Invitrogen™ PV3773
Code produit. 11513527
  • 3250.00€ / 25µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les anticorps secondaires spécifiques aux espèces marquées au Tb sont disponibles dans la boîte à outils LanthaScreen™ des réactifs de dosage pour faciliter le développement de dosages internes autour de plusieurs catégories cibles et formats de dosage.
  • Les anticorps secondaires marqués au Tb se lient à leurs IgG d’espèces correspondantes avec des Kd apparentes nanomolaires faibles et montrent une réactivité croisée négligeable avec les IgG d’autres espèces.
  • Chaque anticorps anti-espèces marqué au Tb est fourni avec une IgG marquée à la fluorescéine correspondante en tant que contrôle positif.
  • Dans un dosage de kinase utilisant le réactif générique d’anticorps marqué au Tb, l’anticorps primaire anti-phosphopeptide n’est pas marqué.
  • L’étape de détection est réalisée par l’ajout de l’anticorps secondaire marqué au Tb.
  • Cette approche peut être appliquée à d’autres catégories cibles et formats de dosage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Secondary Antibody Kit, 25μg, Liquid, Rabbit Species Reactivity, IgG Isotype, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, Water Soluble, 6 Months Shelf Life, Store in Freezer, Used for Pharma and Biopharm
Fluorescent
Lapin
IgG
Liquid
LanthaScreen™ Tb-anti-Rabbit antibody, Fluorescein-Rabbit IgG, TR-FRET dilution buffer
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Store in freezer (-5°C to -30°C).
25 μg
Dry Ice
Chélates de lanthanide, Terbium (Tb)
Liquid
Pharma and biopharma, secondary detection, target and lead identification and validation, protein biology, cell analysis, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase antibodies and immunoassays, bi