Learn More
3M™ Ruban de marquage de voies et de sécurité 471
La résistance, la conformabilité, l’adhérence instantanée et le retrait total à long terme font de ce ruban adhésif un choix idéal pour toutes les applications de marquage de sol et de sécurité hormis les plus exigeantes. Couramment utilisé pour le marquage des dangers et des allées, le codage couleur, le masquage de peinture, la garniture décorative et l’épissage, ce ruban adhésif est emballé individuellement et conditionné de façon pratique.
735.00€ - 760.00€
Spécification
Type d’adhésif | Adhésif à base de caoutchouc |
---|---|
Dimensions (L x l) | 33 m x 50 mm |
Matériau | Vinyle |
Quantité d’emballage | 12 rouleaux |
Épaisseur | 0,14 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17701699
|
3M™
7100260598 |
Blanc |
760.00€
12 rouleaux |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17781679
|
3M™
7100260125 |
Rouge |
735.00€
12 rouleaux |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17741689
|
3M™
7100260283 |
Jaune |
735.00€
12 rouleaux |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17711689
|
3M™
7100260162 |
Vert |
760.00€
12 rouleaux |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17791679
|
3M™
7100260160 |
Bleu |
760.00€
12 rouleaux |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17701689
|
3M™
7100260161 |
Noir |
735.00€
12 rouleaux |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conserve sa couleur lorsqu’exposé à l’abrasion, à l’usure et à de nombreux solvants
- Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces irrégulières sans se soulever ni se rétracter
- Idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières
- Facile à appliquer, maintien élevé sur de nombreuses surfaces
- Disponibles en plusieurs couleurs (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
- Retrait total sur de nombreuses surfaces pour réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
Spécification
Adhésif à base de caoutchouc | |
Vinyle | |
0,14 mm |
33 m x 50 mm | |
12 rouleaux |