Learn More
3M™ Ruban de marquage de voies et de sécurité 471
Code produit. 17711689
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
12 rouleaux
Code produit. 17711689
Marque: 3M™ 7100260162
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La résistance, la conformabilité, l’adhérence instantanée et le retrait total à long terme font de ce ruban adhésif un choix idéal pour toutes les applications de marquage de sol et de sécurité hormis les plus exigeantes. Couramment utilisé pour le marquage des dangers et des allées, le codage couleur, le masquage de peinture, la garniture décorative et l’épissage, ce ruban adhésif est emballé individuellement et conditionné de façon pratique.
  • Conserve sa couleur lorsqu’exposé à l’abrasion, à l’usure et à de nombreux solvants
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces irrégulières sans se soulever ni se rétracter
  • Idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières
  • Facile à appliquer, maintien élevé sur de nombreuses surfaces
  • Disponibles en plusieurs couleurs (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
  • Retrait total sur de nombreuses surfaces pour réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 33 m x 50 mm
Quantité d’emballage 12 rouleaux
Épaisseur 0,14 mm
Type d’adhésif Adhésif à base de caoutchouc
Couleur Vert
Matériau Vinyle