Learn More
3M™ Ruban de marquage de voies et de sécurité 471
Code produit. 17701689
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Dimensione della confezione:
12 rouleaux
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17701689
Marca: 3M™ 7100260161
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
La résistance, la conformabilité, l’adhérence instantanée et le retrait total à long terme font de ce ruban adhésif un choix idéal pour toutes les applications de marquage de sol et de sécurité hormis les plus exigeantes. Couramment utilisé pour le marquage des dangers et des allées, le codage couleur, le masquage de peinture, la garniture décorative et l’épissage, ce ruban adhésif est emballé individuellement et conditionné de façon pratique.
  • Conserve sa couleur lorsqu’exposé à l’abrasion, à l’usure et à de nombreux solvants
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces irrégulières sans se soulever ni se rétracter
  • Idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières
  • Facile à appliquer, maintien élevé sur de nombreuses surfaces
  • Disponibles en plusieurs couleurs (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
  • Retrait total sur de nombreuses surfaces pour réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions (L x l) 33 m x 50 mm
Quantité d’emballage 12 rouleaux
Épaisseur 0,14 mm
Type d’adhésif Adhésif à base de caoutchouc
Couleur Noir
Matériau Vinyle
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato