Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement de sécurité en polyester laminé
4.15€ - 9.65€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE, conformité environnementale RoHS |
---|---|
Matériau | Polyester |
Quantité | 1 de chaque |
Description | Polyester laminé |
À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10275234
|
Brady™
250274 |
Avertissement concernant le risque de dérapage | 200 mm |
4.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10041344
|
Brady™
250225 |
Pictogramme Avertissement de zone de danger - ! | 100 mm |
9.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10264894
|
Brady™
250226 |
Pictogramme Avertissement de zone de danger - ! | 200 mm |
4.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11740254
|
Brady™
223949 |
Pictogramme Avertissement de zone de danger - ! | 315 mm |
6.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10715695
|
Brady™
250224 |
Pictogramme Avertissement de zone de danger - ! | 50 mm |
6.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Panneaux d'avertissement• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal danger général
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE, conformité environnementale RoHS | |
1 de chaque | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
Polyester | |
Polyester laminé | |
0,024 mm | |
Panneau d’avertissement de sécurité |