Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement de sécurité en polyester laminé
Marque: Brady™ 250226
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01400kg
Description
Panneaux d'avertissement• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal danger général
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE, conformité environnementale RoHS | |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
200 mm | |
200 mm | |
Triangulaire | |
Panneau d’avertissement de sécurité |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
0,024 mm | |
-40°C à 110°C | |
Pictogramme Avertissement de zone de danger - ! | |
Noir sur jaune |