Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement de sécurité en polyester laminé
Marque: Brady™ 250276
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'avertissement• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal danger général
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE, conformité environnementale RoHS | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipe markers and safety signs | |
0.024 mm | |
-40°C à 110°C | |
Warning of tripping hazard | |
Black on Yellow |
PIC 325-TRI 100-B7541 | |
1 Ea. | |
Polyester laminé | |
100 mm | |
100 mm | |
Triangulaire | |
Warning Safety Sign |