Learn More
Brady™ Ruban antidérapant laminé monté en polyester
Laminated Polyester Mounted Anti-Skid (anti-slip) Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
Marque: Brady™ 078191
Description
- Entretien ménager, Maintenance des installation, marquage au sol
- Ruban de marquage au sol antidérapant
Spécification
ANTISKID TAPE BLACK 100MMX18.3M | |
18 m x 100 mm | |
59.1 ft. | |
1 rouleau | |
-40°C à +70°C | |
3.94 in. | |
Acrylique, permanent | |
Polyester |
Ruban antidérapant en rouleau - noir | |
Adhérence sur les marches, les sols lisses et marquage de la voie d’évacuation | |
18 m | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm | |
100 mm | |
Noir | |
Ruban antidérapant monté |