Learn More
Fisherbrand™ pH-mètre portable accumet™ AE6
pH-mètre portatif Fisherbrand Accumet AE6, comprenant : une électrode de pH / de température, précision : +/- 0,01 pH, +/-0,5°C, +/- 1 mV, plage : -1 000 à 1 000 mV, 0 à 14, résolution : 0,01, 1 mV, 0,1°C, type de batterie : 4 x AAA
Marque: Fisherbrand™ 13-636-AE6B
Includes: Électrode de pH à jonction double et sonde ATC
Description
pH-mètre portatif Fisherbrand Accumet AE6, comprenant : une électrode de pH / de température, précision : +/- 0,01 pH, +/-0,5°C, +/- 1 mV, plage : -1 000 à 1 000 mV, 0 à 14, résolution : 0,01, 1 mV, 0,1°C, type de batterie : 4 x AAA
Caractéristiques du produit
- Calibrage à plusieurs points (jusqu’à 5 points) avec reconnaissance automatique de tampon - choix des étalons de tampon USA, NIST ou d’eau pure, avec une précision du pH de ±0,01
- Compensation automatique de température (ATC) - garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
- La fonction de Maintien bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
- La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
- Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
- Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
- La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
- La mallette de transport robuste (en option) offre un étalonnage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
Fonctions spéciales
- Mise hors tension automatique après 17 minutes
- Messages d’auto-diagnostic et de mise en attente
Spécification
pH-mètre AE6/ORP, couvercle/support en caoutchouc, électrode de pH à double jonction ECFC7252201B et kit de transport de pH | |
±1 | |
Applications
|
|
0 à 14 | |
-1000 à 1000 mV | |
1 à 5 | |
0,1°C | |
4 x AAA |
±0,5°C | |
±0,01 | |
Options d’étalonnage du tampon de pH :
|
|
0,01 | |
1 mV | |
0°C à 100°C | |
Automatique / Manuel (0 à 100°C) | |
Portable Meter |
Vidéos
-
Fisherbrand accumet AE6 pH and AE6C conductivity meters
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31