Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 90°, vers la droite, rouge
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
3.85€ - 12.91€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Type de montage | Auto-adhésif |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15614777
|
Brady™
830794 |
100 mm | 100 mm |
4.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15624777
|
Brady™
830795 |
148 mm | 148 mm |
3.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15634777
|
Brady™
830796 |
200 mm | 200 mm |
5.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15644777
|
Brady™
830797 |
250 mm | 250 mm |
7.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15654777
|
Brady™
830799 |
315 mm | 315 mm | N/A | |||||
15664777
|
Brady™
830800 |
400 mm | 400 mm | N/A | |||||
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Auto-adhésif | |
0,099 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |