Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 90°, vers la droite, rouge
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 830795
Code produit. 15624777
  • 3.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Brillant
Acrylique, permanent
Intérieur et extérieur
0,099 mm
-40°C à 110°C
Monde entier
PIC A090R-148x148-PE-CRD/1
Polyester
Auto-adhésif
148 mm
148 mm
Carré
Blanc sur rouge