Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 90°, vers la droite, rouge
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 830800
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Auto-adhésif | |
400 mm | |
400 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
Intérieur et extérieur | |
0.099 mm | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |