Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces étiquettes d'avertissement GHS. Les panneaux de symboles GHS en polyester laminé Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles, avec et sans texte. Les images standardisées réduisent le risque de malentendu.
Marque:  Brady™ 811689
Code produit. 15684207
  • 414.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Étiquettes en losange auto-adhésives
  • Pré-imprimées avec les symboles de danger GHS
  • Polyester laminé, finition noir brillant et rouge sur blanc
Spécification
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Brillant
250/Bte
Base en acrylique permanente, sensible à la pression, Pressure-sensitive
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
0,024 mm
-40°C à 110°C
Oxydant
Rouge sur blanc
PIC 1803-100*100-B7541-RLL
Polyester
Marqueurs individuels sur un rouleau
Polyester laminé
100 mm
100 mm
Diamant
Symbole SGH
Nom du produit
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé > Comburant ; Largeur : 100 mm ; boîte de 250