Learn More
Brady™ Mélange de mini-pictogrammes
Icônes de sécurité conçues pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail.
Marque: Brady™ 814013
12.14 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 1 feuille contient 11 des icônes suivantes :
- PIC1801 : Explosifs
- PIC1803 : Comburant
- PIC1804 : Gaz comprimé
- PIC1805 : Danger pour la santé
- PIC1806 : Dangereux pour l’environnement aquatique
- PIC1807 : Danger respiratoire
- PIC1808 : Corrosif
- PIC1809 : Toxicité aiguë
- Et 16 de :
- PIC1802 : Inflammable
Specifications
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
10 x 10 mm |
Plastique magnétique | |
Diamant | |
Rouge sur blanc |
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Mélange de mini-pictogrammes > Dimensions (L x l) : 10 x 10 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction