Learn More
Corning™ Pipeteurs multicanaux Lambda™ EliteTouch™ 12, autoclavables
Les pipettes multicanaux Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 12 ont été conçues pour offrir les plus hauts niveaux d'ergonomie, de précision et de fiabilité.
Marque: Corning™ 6062
535.88 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les pipeteurs Corning™ Lambda™ EliteTouch™ ont été conçus pour offrir les plus hauts niveaux d’ergonomie, de précision et de fiabilité. La construction légère, la forme profilée de la poignée et le compteur à 4 chiffres ont été conçus pour assurer un pipetage confortable. Toutes les pipettes sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles pour réduire la tension et la fatigue du poignet (MTR). Les boutons-poussoirs colorés (inclus) peuvent aider à définir l’utilisateur ou l’application pour la sécurité des échantillons et réduire les risques de contamination croisée.
- Conception ergonomique pour s’adapter parfaitement à la main droite et à la main gauche
- Le réglage pratique du volume à une main avec le système de verrouillage automatique empêche tout changement accidentel du volume pendant le travail
- Compteur à 4 chiffres pour une plus grande précision, parfaitement placé pour une visibilité à tout moment
- Les pipettes monocanal sont compatibles avec les tubes très étroits
- Entièrement autoclavables et résistants aux UV pour la protection des échantillons contre les contaminations
- Les arbres multicanaux se rétractent individuellement pour un chargement parfait et une éjection plus facile des cônes
- L’étalonnage facile en laboratoire vous aide à régler rapidement votre pipeteur selon différents types de liquides
- Testés individuellement et fournis avec un certificat de qualité
Pour en savoir plus sur l’Amérique du Nord
Pour en savoir plus sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique
Spécification
±4,0 à ±1,6, ≤ 2,5 à ≤ 0,6 | |
Autoclavable | |
12 | |
Pipette | |
Ergonomique | |
0,05 μl | |
3 ans |
ISO8655 | |
Ergonomique | |
Lambda EliteTouch | |
5 à 50 μL | |
Manuel d'instruction, certificat de qualité, outil d'étalonnage en laboratoire, boutons-poussoirs à 3 couleurs | |
1 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%