Learn More
Corning™ Pipeteurs multicanaux Lambda™ EliteTouch™ 12, autoclavables
Les pipettes multicanaux Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 12 ont été conçues pour offrir les plus hauts niveaux d'ergonomie, de précision et de fiabilité.
662.32€ - 665.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO8655 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Grip Type | Ergonomique |
Nombre de canaux | 12 |
Gamme de produits | Lambda EliteTouch |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16339921
![]() |
Corning™
6061 |
0,5 à 10 μl |
662.32€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16349921
![]() |
Corning™
6062 |
5 à 50 μL |
662.32€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16359921
![]() |
Corning™
6063 |
20 à 200 μl |
665.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16369921
![]() |
Corning™
6064 |
30 à 300 μl |
662.32€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conception ergonomique pour s’adapter parfaitement à la main droite et à la main gauche
- Le réglage pratique du volume à une main avec le système de verrouillage automatique empêche tout changement accidentel du volume pendant le travail
- Compteur à 4 chiffres pour une plus grande précision, parfaitement placé pour une visibilité à tout moment
- Les pipettes monocanal sont compatibles avec les tubes très étroits
- Entièrement autoclavable et résistant aux UV pour la protection des échantillons contre les contaminations
- Les arbres multicanaux se rétractent individuellement pour un chargement parfait des pointes et une éjection plus facile des pointes
- L'étalonnage facile en laboratoire vous aide à régler rapidement votre pipeteur selon différents types de liquides
- Testé individuellement et fourni avec un certificat de qualité
Spécification
ISO8655 | |
Ergonomique | |
Lambda EliteTouch | |
Ergonomique | |
1 |
Autoclavable | |
12 | |
Pipette | |
Manuel d'instruction, certificat de qualité, outil d'étalonnage en laboratoire, boutons-poussoirs à 3 couleurs | |
3 ans |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Pipeteurs multicanaux Lambda™ EliteTouch™ 12, autoclavables